Documenti fondamentali
SCGPCAPRE
Millipore
Filtro da vuoto Millipore® Stericap Plus
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, pack of 10 ea
Sinonimo/i:
SteriCap PLUS
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
polyethylene
polypropylene
polystyrene
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Caratteristiche
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 10 ea
Parametri
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
76 mm
Diametro
10 cm
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Matrice
Express PLUS
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
inlet hose barb
outlet bottle top (Universal)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il dispositivo filtrante superiore Stericap PLUS Universal con membrana Millipore Express PLUS fornisce una rapida filtrazione a vuoto e un ridotto legame con le proteine, nella maggior parte dei casi senza la necessità di un prefiltro. Filtra rapidamente, senza intasamenti, anche soluzioni viscose tipiche dei terreni che contengono siero. Questo dispositivo non citotossico, apirogeno, può essere usato per riempire qualunque flacone o altro contenitore utilizzabile sotto vuoto con un diametro interno del collo da 20 a 67 mm. Ciò consente la massima versatilità, capacità, velocità ed efficienza del flusso continuo quando sia necessario filtrare grandi volumi in contenitori con aperture di dimensioni diverse.
Caratteristiche & Vantaggi:
- Membrana Millipore Express PLUS per portate superiori e basso legame proteico
- Adatta a qualunque flacone utilizzabile sotto vuoto con un diametro da 20 a 67 mm per la massima flessibilità
- Elevata capacità di volume per fasi di preparazione più grandi e meno frequenti
- Facile controllo del flusso con un pulsante per trasferire senza difficoltà il filtro da un flacone all′altro senza spegnere l′aspiratore ogni volta
- Priva di contaminanti citotossici e pirogeni per una solida coltura cellulare e applicazioni successive sensibili
Applicazioni:
sterilizzazione di soluzioni acquose, preparazione di terreni, preparazione di tamponi
Applicazioni
Per uso esclusivo a scopo di ricerca.
Principio
Vuoto
Stato fisico
Codice colore: Trasparente
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Irradiazione con raggi gamma
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazione: filtrazione sterilizzante
  • Uso previsto: filtrazione sterilizzante di reagenti di laboratorio, tamponi e terreni.
  • Istruzioni per l′uso: consultare la sezione Istruzioni per l′uso del manuale d′uso Stericup® PLUS
  • Indicazioni sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti locali.
Note legali
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERICAP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This article details the benefits of combining solubility and a non-cell based permeability assay (Parallel Artificial Membrane Permeation Assay; PAMPA) into a single workflow in which a portion of the filtrate from the MultiScreen® Solubility filter plate is added to the donor compartment of the MultiScreen filter plate for the PAMPA analysis.