Documenti
SPGPM10RJ
Millipore
Filtri a pressione Steripak Millipore®
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, 2-stack, pack of 3 ea
Sinonimo/i:
Steripak-GP 0,22 μm, in polietersulfone, due dischi sovrapposti sterilizzati mediante irradiazione gamma
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN)
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
Steripak
Caratteristiche
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 3 ea
Parametri
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) (Reverse)
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) (Forward)
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
76 mm
Diametro
9.9 cm
Diam. filtro
80 mm
Superficie filtrante
100 cm2
Matrice
Express PLUS
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
6 mm (1/4 in.) inlet stepped hose barb
outlet filling bell
6 mm (1/4 in.) outlet stepped hose barb
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le unità filtranti Steripak-GP sono concepite per la filtrazione a pressione su ampia scala dei terreni di coltura tissutale con o senza siero. Sono filtri monouso non autoclavabili. Le unità filtranti sono disponibili in due misure: l′unità più piccola può filtrare fino a 10 L, mentre quella grande filtra fino a 20 L. Entrambe le unità utilizzano le membrane Millipore Express da 0,22 µm ad alto flusso e basso adsorbimento proteico. Ogni unità è dotata di una campana di riempimento integrale da utilizzare sulla sommità della bottiglia e di una valvola di sfiato manuale verso l′alto che impedisce il bloccaggio della membrana. Le unità sono fornite sterili e sono pronte per essere collegate a una pompa o a un recipiente a pressione (non inclusi).
Le unità filtranti Steripak-GP sono concepite per la filtrazione a pressione su ampia scala dei terreni di coltura tissutale con o senza siero. I filtri sono monouso e non autoclavabili. Le unità filtranti sono disponibili in due misure: l′unità più piccola può filtrare fino a 10 L, mentre quella grande filtra fino a 20 L.
Caratteristiche e vantaggi:
- Membrana Millipore Express PLUS ad alto flusso e basso adsorbimento proteico
- Dispositivo di filtrazione a pressione su larga scala per accelerare le lunghe filtrazioni di grandi volumi con un flusso più veloce
- Unità da 10 L e 20 L per ampliare le opzioni di filtrazione per il laboratorio
- Valvola di sfiato superiore manuale per impedire l′arresto del flusso d′aria
- Campana di riempimento per un ambiente di riempimento più pulito intorno all′apertura della bottiglia del contenitore
Applicazioni:
Sterilizzazione di soluzioni acquose, preparazione di terreni di coltura, preparazione di tamponi
Applicazioni
Solo per fini di ricerca
Principio
Pressione
Stato fisico
Codice colore: Ingresso trasparente/uscita blu
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Irradiazione gamma
Altre note
Istruzioni d′uso
  • Ritenzione degli organismi: Microorganismi
  • Modalità d′azione: Filtrazione
  • Applicazione: Filtrazione sterile
  • Uso previsto: Sterilizzazione di soluzioni acquose, preparazione di terreni di coltura, preparazione di tamponi
  • Istruzioni d′uso: Consultare la sezione delle istruzioni d′uso del manuale d′uso Steripak
  • Dichiarazione sulla conservazione: Conservare in un luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire conformemente ai regolamenti federali, nazionali e locali applicabili.
Note legali
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany