Documenti fondamentali
SANIKIT01
Milli-Q
Kit di sanitizzazione
For Direct-Q® 3 / RiOs 3 / RiOs-DI® 3 tank Integrated Tanks
Sinonimo/i:
Kit di sanitizzazione per serbatoi integrati nei sistemi Direct-Q® / RiOs / RiOs-DI®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Caratteristiche
minimum tank level display of at least 50%; Total time = 4.5 hrs
Confezionamento
pkg of 1 kit
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La sanitizzazione di un sistema viene condotta per evitare la proliferazione batterica sia nel sistema, sia nel relativo serbatoio. La sanitizzazione di un serbatoio viene condotta per evitare la proliferazione batterica nel solo serbatoio. Si raccomanda di sanitizzare il sistema almeno una volta all′anno.
Applicazioni
Kit di sanitizzazione per serbatoi dei sistemi Direct-Q® 3 / RiOs 3 / RiOs-DI® 3
Note legali
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany