Documenti fondamentali
QTUM000VX
Milli-Q
Cartuccia per purificazione finale Quantum®
For Direct-Q® and Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis systems
Sinonimo/i:
Cartuccia per purificazione finale Quantum® VX
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
polypropylene and polyethylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
production of ultrapure water and have been qualified for low organics and ionic extractables
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Quantum®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<5 ppb
Capacità
27 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 10g NaCl)
Compatibilità
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia per purificazione finale Quantum® VX è in grado di ridurre la presenza di contaminanti ionici e organici fino a livello di tracce, così da garantire la qualità dell′acqua richiesta per le tue applicazioni. La cartuccia è fabbricata con materiali puliti e ad elevata purezza, per minimizzare la fuoriuscita di contaminanti estraibili.
Applicazioni
Questa cartuccia per la purificazione finale è raccomandata per i casi in cui i composti organici volatili debbano essere mantenuti a un livello estremamente basso (analisi in GC-MS, ecc.)
Caratteristiche e vantaggi
  • Materiale di consumo originale per la sostituzione della cartuccia per il trattamento finale QTUM000VX - Quantum® VX.
  • Utilizza la resina Volatile Organex per rimuovere i composti organici volatili in tracce.
  • Genera acqua priva di contaminanti ionici e organici volatili mediante tecnologie di scambio ionico e a carboni attivi.
  • Certificato di qualità disponibile online.
Note legali
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany