Documenti fondamentali
MXQREAG48
Millipore
Reagenti Milliflex® Quantum
pkg of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinonimo/i:
Sistema di rilevamento rapido basato sulla fluorescenza
About This Item
Codice UNSPSC:
41116130
NACRES:
NB.79
Confezionamento
pkg of 48 tests
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliflex® Quantum
applicazioni
bioburden testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
I reagenti Milliflex® Quantum fanno parte del sistema Milliflex® Quantum, una piattaforma pratica e sensibile per la determinazione quantitativa di contaminanti nei campioni filtrabili. Questo metodo microbiologico rapido si basa sulla colorazione fluorescente universale enzimatica di microrganismi vitali e coltivabili. La procedura di colorazione fluorescente non distruttiva consente, nel caso di un risultato positivo, di identificare i microrganismi. Per questo il sistema Milliflex® Quantum è un′alternativa veloce e affidabile per la rilevazione microbica.
Applicazioni
I reagenti Milliflex® Quantum sono usati per l′analisi rapida della carica microbica in campioni filtrabili, inclusi i campioni di prodotti intermedi e finali (biofarmaceutici e acqua). Questo prodotto è usato anche nel CQ industriale e nel monitoraggio dell′acqua.
Caratteristiche e vantaggi
  • Metodo non distruttivo che assicura un′identificazione sicura mediante una tecnologia ID
  • Sistema facile da usare, con flussi di lavoro semplificati, che richiede una formazione minimale
  • Risultati paragonabili ai metodi compendiali, rende possibile una validazione più veloce e ha il vantaggio di un rivelamento rapido
  • Sistema solido ed economicoIngombro compatto, per adattarsi a qualsiasi bancone di laboratorio
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C