MSHAWGE48
Monitor MicropreSure®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE), white filter, suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Sinonimo/i:
Unità filtrante MicropreSure®, Per determinazioni della carica microbica e analisi dell’acqua mediante filtrazione
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose support (pad)
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Livello qualitativo
agenzia
EP, USP, JP
Sterilità
sterile
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
MicropreSURE®
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.1 cm2
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type bottled water
sample type dairy
sample type soft drink
sample type beer
sample type cider
sample type food(s)
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
Compatibilità
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
for use with MicropreSURE® (System)
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Sistema chiuso per un campionamento accurato
- Raccolta del campione e analisi microbiologiche rapide ed affidabili in corso di processo.
- Tratta anche grandi volumi
- Campionamento in continuo o in discontinuo
- Nessun bisogno di assemblaggio o sterilizzazione
WGK 2