Documenti fondamentali
MABT26
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-E-caderina, clone DECMA-1
clone Decma-1, from rat
Sinonimo/i:
Anti-Anti-Arc-1, Anti-Anti-BCDS1, Anti-Anti-CD324, Anti-Anti-CDHE, Anti-Anti-ECAD, Anti-Anti-LCAM, Anti-Anti-UVO
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Decma-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH1(999)
mouse ... Cdh1(12550)
Descrizione generale
Le caderine sono una famiglia di glicoproteine transmembrana coinvolte nelle interazioni cellula-cellula Ca2+-dipendenti. I membri di questa famiglia sono espressi in modo differenziato nei vari tessuti e sono coinvolti nel mantenimento dell'integrità dei tessuti, nella morfogenesi e nella migrazione. Le caderine sono suddivise in due sottogruppi: tipo I e tipo II. Le caderine di tipo I comprendono la caderina epiteliale (E-caderina), la caderina neurale (N-caderina), la caderina placentare (P-caderina) e la caderina retinica (R-caderina). Il tipo II comprende la caderina renale (K-caderina) e la caderina degli osteoblasti (OB-caderina). Una delle caderine meglio caratterizzate è la E-caderina (caderina epiteliale o caderina-1). È costituita da domini extracellulari che legano il calcio, responsabili delle interazioni con altre molecole di E-caderina sulle cellule vicine e dell'interazione con l'integrina alfaEbeta7. Il dominio citoplasmatico della E-caderina è legato al citoscheletro di actina attraverso le proteine citoplasmatiche catenine, creando così un complesso localizzato in corrispondenza delle giunzioni aderenti. Nei carcinomi, la E-caderina è frequentemente sottoregolata, coerentemente con la sua funzione di soppressore dell'invasione negli epiteli normali.
Immunogeno
Linea cellulare PCC4 di carcinoma embrionale di topo
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: questo anticorpo diluito 1:300 è in grado di rilevare l'E-caderina nel tessuto del tratto GI di topo.
Inibizione: un lotto precedente utilizzato da un laboratorio indipendente per studi di inibizione ha bloccato l'adesione cellulare associata alla E-caderina. (Vestweber, 1985)
Analisi in citometria a flusso: un lotto precedente è stato utilizzato da un laboratorio indipendente in applicazioni di citometria a flusso. (Tang, 1994)
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Questo anticorpo anti-E-caderina, clone DECMA -1, è convalidato per la rivelazione dell′E-caderina in WB, IH, IC, IP, FC, FUNC.
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule A431.
Saggio di Western blotting: 1 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato la E-caderina in 10 µg di lisato di cellule A431.
Descrizione del bersaglio
MW osservato: circa 106 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di ratto purificate; in tampone contenente PBS senza conservanti.
Proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule A431
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Pei-Pei Cao et al.
Oncology reports, 43(2), 662-670 (2020-01-03)
Cullin 4A (CUL4A) is a member of the cullin family of proteins and has been demonstrated to be abnormally expressed in various types of malignancies. However, the function of CUL4A in metastasis of lung adenocarcinoma to the bone has rarely
A Tang et al.
Journal of cell science, 107 ( Pt 4), 983-992 (1994-04-01)
E- and P-cadherin are calcium (Ca2+)-dependent cell adhesion molecules important in the morphogenesis and maintenance of skin structure. By use of flow cytometry and specific antibodies, we now show that cultured human melanocytes express E- and P-cadherin on their surfaces
Nicholas F Dybdal-Hargreaves et al.
Oncotarget, 10(45), 4719-4720 (2019-08-07)
[This corrects the article DOI: 10.18632/oncotarget.23798.].
Philippe Pujuguet et al.
Molecular biology of the cell, 14(5), 2181-2191 (2003-06-13)
Ezrin, a membrane cytoskeleton linker, is involved in cellular functions, including epithelial cell morphogenesis and adhesion. A mutant form of ezrin, ezrin T567D, maintains the protein in an open conformation, which when expressed in Madin-Darby canine kidney cells causes extensive
S Pece et al.
The Journal of biological chemistry, 275(52), 41227-41233 (2000-09-02)
E-cadherins are well characterized cell surface molecules expressed in epithelial cells, which play a major role in cell adhesion through the establishment of calcium-dependent homophilic interactions at sites of cell-cell contacts. They are also integral components of morphogenetic programs controlling