O3125
Ouabain octahydrate
≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
1β,3β,5β,11α,14,19-Hexahydroxycard-20(22)-enolide 3-(6-deoxy-α-L-mannopyranoside), Acocantherine, G-Strophanthin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant seeds (Strophantus gratus)
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D −31 to −32.5° in H2O(lit.)
Impurezze
~8 mol/mol water
Colore
white
Punto di fusione
260 °C
Solubilità
H2O: 10 mg/mL (cold)
ethanol: 10 mg/mL
H2O: 50 mg/mL (hot)
ε (coefficiente d’estinzione)
15.5 at 220 nm in H2O at 1 mM
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
Informazioni sul gene
human ... ATIC(471)
rat ... Atp1b1(25650)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to determine the effect of salt and ammonia in the external environment on the rate of activity of Na+ /K+ in either silver or golden perch
- in the basolateral compartment to induce maximal baseline short-circuit current in rat fetal distal lung epithelial (FDLE) cells
- as an Na+/K+ ATPase inhibitor to study the relation between blister formation and adenosine triphosphate (ATP) dependent maintenance of plasma membrane homeostasis
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?