Documenti fondamentali
MAB3199
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-E-caderina, clone 67A4
clone 67A4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD324
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
67A4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH1(999)
Specificità
Gli anticorpi anti E-caderina possono essere impiegati per la caratterizzazione delle cellule epiteliali. L′E-caderina è coinvolta nell′adesione delle cellule epiteliali (soprattutto omotipica e omofila). Questa proteina è espressa anche in cellule eritroidi immature. L′anticorpo 67A4 è adatto a studiare l′espressione di E-caderina mediante citometria a flusso. Inoltre, bloccando l′interazione delle molecole di E-caderina, può essere impiegato negli studi di trasduzione del segnale mediata dalla proteina.
L′antigene è espresso in tessuti epiteliali non neuronale.
Immunogeno
Linea cellulare di carcinoma della mammella T-47D
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoblotting: 123kD in frazioni di membrana; controllo positivo: membrane di cellule MCF-7. Cellule a confluenza sono state lavate tre volte con PBS raffreddato in ghiaccio e lisate in HEPES 50mM pH 7,5, NaCl 150mM, EDTA 1mM, glicerina al 10%, Triton X-100 all′1%, Na(4)P(2)O(7) 20mM, vanadato di Na 2mM, NaF 100mM, PMSF 2mM, leupeptina 20μg/mL, pNPP (para-nitrofenilfosfato) 1mM, aprotinina 20μg/mL e molibdato d′ammonio 200μM. Gli estratti grezzi sono stati chiarificati mediante centrifugazione (10.000 x g 10 min) e i surnatanti prelevati per l′immunoprecipitazione. La concentrazione proteica dei lisati chiarificati è stata determinata con il saggio dell′acido bicinconinico (BCA). {Buhring, et al Luekemia 10:106-116, 1996}.
Analisi FACS
Blocco funzionale della E-caderina
Non funziona bene nell′immunoprecipitazione
Lavoro originale, Buhring, H et al Leukemia 10:106-116, 1996.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-E-caderina, clone 67A4, consente di rivelare i livelli di questa proteina; è stato descritto in letteratura e convalidato per l′uso in FC e WB.
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Linkage
Sostituisce: 04-1103
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate con proteina A. Liquido in PBS 0,02 M con NaCl a pH 7,6; azoturo di sodio allo 0,1%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Androgen receptor-independent function of FoxA1 in prostate cancer metastasis.
Jin, HJ; Zhao, JC; Ogden, I; Bergan, RC; Yu, J
Cancer Research null
J C Evans et al.
Gene therapy, 22(10), 802-810 (2015-05-26)
Prostate cancer is the most common cancer in men of the western world. To date, no effective treatment exists for metastatic prostate cancer and consequently, there is an urgent need to develop new and improved therapeutics. In recent years, the
Jean-Hubert D Caberg et al.
Carcinogenesis, 29(7), 1441-1447 (2008-06-21)
Human papillomavirus (HPV) infection, particularly type 16, is causally associated with cancer of the uterine cervix. The persistence or progression of cervical lesions suggests that viral antigens are not adequately presented to the immune system. This hypothesis is reinforced by
Snjezana Kutlesa et al.
Journal of cell science, 115(Pt 23), 4505-4515 (2002-11-05)
Cadherins are a family of cell adhesion molecules that mainly mediate homotypic homophilic interactions, but for E-cadherin, heterophilic interactions with the integrin alpha(E)(CD103)beta(7) have also been reported. In the human thymus, where thymocytes develop in close contact with thymic stromal
The adhesion molecule E-cadherin and a surface antigen recognized by the antibody 9C4 are selectively expressed on erythroid cells of defined maturational stages.
Buhring, H J, et al.
Leukemia, 10, 106-116 (1996)