Documenti fondamentali
05-636-I
Sigma-Aldrich
Anti-fosfo-istone H2A.X (Ser139), clone JBW301
clone JBW301, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody, 05-636-I | Sigma-Aldrich
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
JBW301, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer139)
Informazioni sul gene
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
Descrizione generale
The histone H2A.X protein is a variant member of the H2A family of histones that is distinguished from other H2A histones by a unique carboxy-terminal sequence. This unique sequence is highly conserved throughout eukaryotic evolution and is rapidly phosphorylated by ATM or ATR at the fourth residue from the carboxy-terminus (Serine 139 in mammalian H2A.X) in response to DNA double-strand breaks (DSBs).
Phosphorylation of H2A.X occurs irrespective of the cause of the DNA DSBs and phospho-H2A.X has been observed in response to environmental stresses that result in DSBs as well as programmed cellular events, including DNA rearrangement and apoptosis.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a ZO-1 umana. X (Ser139).
Applicazioni
&&
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:50-1:250 ha permesso di rivelare il fosfo-istone H2A. X (Ser139) in cellule HeLa e A431.
Con un lotto precedente è stata dimostrata l'attività di questo anticorpo in un saggio di immunofluorescenza e in uno di immunoprecipitazione della cromatina: si veda il riferimento bibliografico (Meier, Andreas et al., 2007)
Saggio di Western blotting: questo anticorpo, alla concentrazione di 0,05-1 μg/mL, ha permesso di rivelare l'istone H2A.X fosforilato (Ser139) in lisati istonici estratti con acido da cellule Jurkat trattate con staurosporina 0,5 μM (N° Cat. 19-123).
Immunocitochimica: un lotto precedente di questo anticorpo, alla concentrazione di 2 μg/mL, ha permesso di rivelare l'istone H2A.X fosforilato in cellule HeLa trattate con 0,5 μM di staurosporina per 4-6 ore.
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Qualità
Testato con metodica Western blotting su lisati di cellule HeLa.
Western blotting: µ µ
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~17 kDa. In alcuni lisati possono comparire una o più bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonale di topo purificata, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Qianlan Xu et al.
Protein & cell, 7(4), 236-249 (2016-03-24)
Meiotic recombination is carried out through a specialized pathway for the formation and repair of DNA double-strand breaks (DSBs) made by the Spo11 protein. The present study shed light on the functional role of cyclin, CYC2, in Tetrahymena thermophila which
Chitra Subramanian et al.
Molecular cancer research : MCR, 11(2), 173-181 (2012-12-12)
Ku70 was originally described as an autoantigen, but it also functions as a DNA repair protein in the nucleus and as an antiapoptotic protein by binding to Bax in the cytoplasm, blocking Bax-mediated cell death. In neuroblastoma (NB) cells, Ku70's
Lucas R Smith et al.
Molecular biology of the cell, 30(16), 1985-1999 (2019-06-13)
Tissue regeneration at an injured site depends on proliferation, migration, and differentiation of resident stem or progenitor cells, but solid tissues are often sufficiently dense and constricting that nuclei are highly stressed by migration. In this study, constricted migration of
Hong Zhang et al.
Oncology letters, 14(5), 5839-5844 (2017-11-09)
Breast cancer 1 (BRCA1) is one of the most common tumor suppressor genes in breast cancer. The BRCT domain of BRCA1 has been shown to have a critical role in tumor suppression. In a previous study, two de novo BRCT
Pierre-Alexandre Vidi et al.
Mutation research, 822, 27-33 (2017-08-29)
Agriculture in the United States employs youth ages ten and older in work environments with high pesticide levels. Younger children in rural areas may also be affected by indirect pesticide exposures. The long-term effects of pesticides on health and development