05-636-AF555
Anticorpo anti-fosfo-H2A.X (Ser139), clone JBW301, coniugato con Alexa Fluor™ 555
clone JBW301, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
JBW301, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer139)
Informazioni sul gene
human ... H2AX(3014)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetica & funzione nucleare
Western blotting: un lotto rappresentativo della forma non coniugata di questo anticorpo (N° Cat. 05-636), alla concentrazione di 0,05-1 μg/mL, ha permesso di rivelare l'istone H2A.X fosforilato (Ser139) in lisati istonici estratti con acido da cellule Jurkat trattate con staurosporina 0,5 μM (N° Cat. 19-123).
Istoni
Qualità
Immunocitochimica: questo anticorpo alla diluizione 1:100 ha permesso di rivelare il fosfo-istone H2A.X (Ser139) in cellule HeLa esposte e non esposte a trattamento con staurosporina.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2