Documenti fondamentali
MAB3802
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-53BP1, clone BP13
clone BP13, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
p53 Binding Protein 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BP13, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53BP1(7158)
Descrizione generale
La proteina 1 legante p53 (53BP1) assume un ruolo cruciale nella soppressione tumorale ed è un substrato putativo della ATM chinasi. In caso di danno al DNA, viene fosforilata e si sposta nei presunti siti di danno, specificamente dove sono presenti rotture a doppio filamento. Ciò ne suggerisce il ruolo nella riparazione del DNA e nel mantenimento della stabilità genomica. Si tratta di un fattore di trascrizione cruciale nella risposta delle cellule di mammifero allo stress genotossico. Inoltre, 53BP1 è localizzato a livello del cinetocore nelle in mitosi, il che fa presupporre che potrebbe intervenire nella trasduzione del segnale dei checkpoint della mitosi.
Specificità
53BP1
Immunogeno
Proteina 53BP1 ricombinante umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Questo anticorpo anti-53BP1, clone BP13 (anticorpo monoclonale murino) rileva la proteina 53BP1, detta anche proteina 1 legante p53, e il suo uso è convalidato per saggi di IF & WB.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Western blot. Riconosce una proteina di >250 kD. Tampone di diluizione consigliato: TBST. Come tampone per il blocking, si consiglia latte scremato in polvere al 5%.
Immunoprecipitazione. Atteso a >250 kDa su immunoblot. Buffer di lisi consigliato: NETN Metodica di cattura consigliata: proteina A + anticorpo di coniglio anti-topo come linker.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Stato fisico
Formato: purificata
Immunoglobulina purificata. Liquido in PBS, contenente azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Aleksandra Lezaja et al.
Nature communications, 12(1), 3827-3827 (2021-06-24)
The paradigm that checkpoints halt cell cycle progression for genome repair has been challenged by the recent discovery of heritable DNA lesions escaping checkpoint control. How such inherited lesions affect genome function and integrity is not well understood. Here, we
Tatiana Moiseeva et al.
Nature communications, 8(1), 1392-1392 (2017-11-11)
ATR kinase activity slows replication forks and prevents origin firing in damaged cells. Here we describe proteomic analyses that identified mechanisms through which ATR kinase inhibitors induce unscheduled origin firing in undamaged cells. ATR-Chk1 inhibitor-induced origin firing is mediated by
Stefania Pellegrino et al.
Cell reports, 19(9), 1819-1831 (2017-06-01)
The bivalent histone modification reader 53BP1 accumulates around DNA double-strand breaks (DSBs), where it dictates repair pathway choice decisions by limiting DNA end resection. How this function is regulated locally and across the cell cycle to channel repair reactions toward
Kamila Burdova et al.
Cells, 8(10) (2019-10-18)
Genotoxic stress triggers a combined action of DNA repair and cell cycle checkpoint pathways. Protein phosphatase 2C delta (referred to as WIP1) is involved in timely inactivation of DNA damage response by suppressing function of p53 and other targets at
Shankar J Chinta et al.
Cell reports, 22(4), 930-940 (2018-02-02)
Exposure to the herbicide paraquat (PQ) is associated with an increased risk of idiopathic Parkinson's disease (PD). Therapies based on PQ's presumed mechanisms of action have not, however, yielded effective disease therapies. Cellular senescence is an anticancer mechanism that arrests