Documenti fondamentali
16-202A
Sigma-Aldrich
Anti-fosfo-istone H2A.X (Ser139), clone JBW301
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139), H2A histone family, member X, H2AX histone
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
JBW301, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer139)
Informazioni sul gene
human ... H2AX(3014)
Descrizione generale
L'istone H2A è una delle 5 principali proteine​istoniche coinvolte nella struttura della cromatina delle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N terminale, H2A è coinvolto nella struttura dei nucleosomi che si organizzano nella classica struttura a ′collana di perle′
Specificità
Prevista reattività crociata con molte specie data l′omologia di sequenza conservata.
Riconosce l'istone H2A.X fosforilato in Ser139, MW 15 kDa.
Immunogeno
Epitopo: Ser139
Peptide sintetico (CKATQA[pS]QEY) coniugato con KLH corrispondente agli amminoacidi 134-142 dell'istone H2A.X umano. La sequenza immunizzante ha 8 amminoacidi identici in lievito e topo. Clone JBW301.
Applicazioni
Anticorpo anti-fosfo-istone H2A.X (Ser139), clone JBW301, coniugato con FITC (anticorpo monoclonale di topo) validato in FC, ICC per rilevare il fosfo-Istone H2A.X (Ser139) noto anche come H2AXS139P, istone H2AX.
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunocitochimica: una concentrazione di 2-4 μg/ml di un precedente lotto ha rilevato l′istone H2A.X fosforilato in cellule HeLa trattate con etoposide e fissate con etanolo al 95%/acido acetico al 5% (per 10 minuti), seguito da formaldeide 1%, Triton X-100 0,25% in TBS (per 5 min.).
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Qualità
Testato mediante citometria a flusso per rilevare le cellule Jurkat in fase di crescita esponenziale (fase log) trattate con staurosporina.
Citometria a flusso: Le cellule Jurkat in fase log sono state trattate con staurosporina (1 μg/ml) per il tempo indicato. La fosforilazione dell'istone H2A.X (Ser 139) è stata rilevata come descritto nel manuale del kit del saggio di fosforilazione dell′istone H2A.X (Citometria a flusso), N. Cat. 17-344. Le cellule sono state analizzate mediante un citometro a flusso Becton-Dickinson FACS-Calibur.
Descrizione del bersaglio
15 kDa
Stato fisico
IgG1 monoclonali di topo purificate, coniugate con FITC, in tampone contenente PBS con lo 0,05% di azoturo di sodio. Soluzione congelata
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a ...
Risultati analitici
Controllo
Cellule Jurkat trattate con staurosporina
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Validation of a flow cytometry based G(2)M delay cell cycle assay for use in evaluating the pharmacodynamic response to Aurora A inhibition.
Estevam J, Danaee H, Liu R, Ecsedy J, Trepicchio WL, Wyant T
Journal of Immunological Methods null
Role of transcriptional corepressor CtBP1 in prostate cancer progression.
Wang, R; Asangani, IA; Chakravarthi, BV; Ateeq, B; Lonigro, RJ; Cao, Q; Mani, RS; Camacho et al.
Neoplasia null
David W Schoppy et al.
The Journal of clinical investigation, 122(1), 241-252 (2011-12-03)
Oncogenic Ras and p53 loss-of-function mutations are common in many advanced sporadic malignancies and together predict a limited responsiveness to conventional chemotherapy. Notably, studies in cultured cells have indicated that each of these genetic alterations creates a selective sensitivity to
Protective role of Puralpha to cisplatin.
Kaminski, R; Darbinyan, A; Merabova, N; Deshmane, SL; White, MK; Khalili, K
Cancer Biology & Therapy null
Gene deregulation and spatial genome reorganization near breakpoints prior to formation of translocations in anaplastic large cell lymphoma.
Mathas, S; Kreher, S; Meaburn, KJ; Johrens, K; Lamprecht, B; Assaf, C; Sterry, W; Kadin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null