MABS193
Anti-v-Src Antibody, clone 327
clone 327, from mouse
Sinonimo/i:
Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src, Proto-oncogene c-Src, pp60c-src, p60-Src
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
327, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Immunological Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected v-Src in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
NIH/3T3 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1