MABT217
Anti-Calreticulin Antibody, clone 16B11.1
clone 16B11.1, from mouse
Sinonimo/i:
Calreticulin, CRP55, Calregulin, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ERp60, HACBP, grp60
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
16B11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CALR(811)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cyometry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Calreticulin in non serum starved HeLa cells.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calreticulin on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1