C2456
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
mouse monoclonal, COL-1
Sinonimo/i:
Collagen Type 1 Antibody, Collagen Type 1 Antibody - Monoclonal Anti-Collagen, Type I antibody produced in mouse, Collagen Type I Antibody, Type 1 Collagen Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Monoclonal Anti-Collagen, Type I antibody produced in mouse, clone COL-1, ascites fluid
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
COL-1, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
bovine, human, pig, rat, rabbit, deer
tecniche
dot blot: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:2000 using human or other mammalian frozen sections
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Col1a1(29393)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- dot blot technique
- indirect immunofluorescence staining
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?