MABN866
Anti-Myocilin (NT) Antibody, clone 7.1
clone 7.1, from mouse
Sinonimo/i:
Myocilin, Myocilin 55 kDa subunit, Trabecular meshwork-induced glucocorticoid response protein, Myocilin, N-terminal fragment, Myocilin 20 kDa N-terminal fragment
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYOC(4653)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Myocilin in human trabecular tissue (Ezzat, M.K., et al. (2008). Exp. Eye Res. 87(4):376-384).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Myocilin in aqueous humor (Zhao, Y., et al. (2013). Mol. Cell Biol. 33(21):4225-4240).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Myocilin in 10 µg of mouse eye tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1