MABF573
Anti-CD4 Antibody (human), PE, clone OKT4
clone OKT4, from mouse
Sinonimo/i:
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
OKT4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
pkg of 5 μL (0.06 μg/test)
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD4(920)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.