MABF171E
Anti-CD4 (human), PE, clone RPA-T4 Antibody
clone RPA-T4, from mouse, PE
Sinonimo/i:
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4, CD4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RPA-T4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD4(920)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.