SML3795
BAY-3827
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
AMPK inhibitor BAY3827, BAY 3827, N-[5-(3,5-Dicyano-1,2,6-trimethyl-1,4-dihydropyridin-4-yl)-6-fluoro-7-methyl-1H-indazol-3-yl]-2-ethylbenzamide, N-[5-(3,5-Dicyano-1,4-dihydro-1,2,6-trimethyl-4-pyridinyl)-6-fluoro-7-methyl-1H-indazol-3-yl]-2-ethylbenzamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CC1=C(N(C(C)=C(C#N)C1C2=CC3=C(NN=C3NC(C4=C(C=CC=C4)CC)=O)C(C)=C2F)C)C
InChI
OZFFKOSQNBBYCA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)