SML2578
A-769662
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-(2′-hydroxy-1,1′-biphenyl-4-yl)-6-oxo-6,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, 4-Hydroxy-3-(2′-hydroxybiphenyl-4-yl)-6-oxo-6,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, 6,7-Dihydro-4-hydroxy-3-(2′-hydroxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)-6-oxothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, A 769662, A769662
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to very dark brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H12N2O3S/c21-9-14-18(24)17-15(10-26-20(17)22-19(14)25)12-7-5-11(6-8-12)13-3-1-2-4-16(13)23/h1-8,10,23H,(H2,22,24,25)
CTESJDQKVOEUOY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)