171260
Dorsomorphin
≥95% (HPLC), solid, AMPK inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
AMPK Inhibitor, Compound C, 6-[4-(2-Piperidin-1-yl-ethoxy)-phenyl)]-3-pyridin-4-yl-pyrrazolo[1,5-a]-pyrimidine, Dorsomorphin, BMP Inhibitor I, AMPK Inhibitor I
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
AMPK Inhibitor, Compound C, AMPK Inhibitor, Compound C, CAS 866405-64-3, is a cell-permeable compound that inhibits KDR/VEGFR2, ALK2/BMPR-I, and AMPK kinase activities (IC₅₀ = 25.1, 148, and 234.6 nM, respectively).
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light yellow
Solubilità
2% HCl: 10 mg/mL
2% acetic acid: 10 mg/mL
methanol: 3 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]21ncc(c2ncc(c1)c4ccc(cc4)OCCN5CCCCC5)c3ccncc3
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
AMPK
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Yu, P.B., et al. 2008. Nat. Chem. Biol4, 33.
Kim, E.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 19970.
Lee, M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 39653.
Inoki, K., et al. 2003. Cell115, 577.
Fryer, L.G., 2002. FEBS Lett.531, 189.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
WGK 3