D150959
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
Metformin
Saggio
97%
Stato
crystals
Punto di fusione
223-226 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Metformin is used as an organic base catalyst for the transesterification of coconut oil with methanol.
Applicazioni
- bis(1,1-dimethylbiguanido)copper(II) octahydrate
- bis(1,1-dimethylbiguanido)nickel(II)
- 1,1-dimethylbiguanidium tetrabromothallate(III)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.