R0382
Retrorsine
≥90% (HPLC), powder, retronecine-type pyrrolizidine alkaloid
Sinonimo/i:
Retrorsin, Senecionan-11,16-Dione, 12,18-Dihydroxy- (9CI), β-Longilobine, 12,18-Dihydroxysenecionan-11,16-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Retrorsine, ≥90% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Punto di fusione
208-211 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C1\C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
InChI
1S/C18H25NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
BCJMNZRQJAVDLD-CQRYIUNCSA-N
Applicazioni
- as a mito-inhibitory pyrrolizidine alkaloid compound to induce necrotic liver injury in rats
- to induce hepatocellular injury in rats
- to arrest endogenous hepatocyte growth in mice
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?