PHL89274
Senkirkine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
12-Hydroxy-4-methyl-4,8-secosenecionan-8,11,16-trione, Renardine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C1\C[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CCN(C)CC[C@@H](OC1=O)C2=O
InChI
1S/C19H27NO6/c1-5-13-10-12(2)19(3,24)18(23)25-11-14-6-8-20(4)9-7-15(16(14)21)26-17(13)22/h5-6,12,15,24H,7-11H2,1-4H3/b13-5-,14-6-/t12-,15-,19-/m1/s1
HPDHKHMHQGCNPE-QLJRNOHWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Senkirkine pyrrolizidine alkaloids: Studies on the simultaneous determination of senkirkine and other pyrrolizidine alkaloids in different parts of Emilia sonchifolia by UPLC-MS/MS contribute to the safety assessment and quality control of herbal products containing these compounds (Zan et al., 2021).
- Senkirkine anti-tumor properties research: Identification and simultaneous determination of the main toxic pyrrolizidine alkaloids in a compound prescription of traditional Chinese medicine, including senkirkine, have been carried out to assess potential anti-tumor properties and ensure the safety of pharmaceutical applications (Yang et al., 2021).
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)