MABN2284
Anti-Delta-like protein 1 Antibody, clone PGPM-1F9
clone PGPM-1F9, from rat
Sinonimo/i:
Drosophila Delta homolog 1, Delta1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PGPM-1F9, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Dll1(13388)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Delta-like protein 1 in one million DLL1-flag A7A1/CHO cells expressing DLL1.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Delta-like protein 1 in Western Blotting applications (Geffers, I., et. al. (2007). J Cell Biol. 178(3):465-76).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Delta-like protein 1 in 10 µg of lysate from CHO cells stably expressing Flag-tagged Delta-like Protein 1.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1