MABE143
Anti-Ago1 Antibody, clone 4G7-E12
clone 4G7-E12, from mouse
Sinonimo/i:
hAgo1, Argonaute1, eIF-2C 1, eIF2C 1, Q99, GERP95, DKFZp686M13167
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G7-E12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGO1(26523)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Ago1 in HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1