Key Documents
1.01695
SAFC
Benzonase®
suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Endonucleasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Origine biologica
Serratia marcescens
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Nome Commerciale
EMPROVE® Bio
Saggio
≥99% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Concentrazione
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in H2O)
applicazioni
pharma/biopharma processes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti MQ-500 come definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
In quanto parte del nostro programma EMPROVE®, le nostre materie prime sono accompagnato dai dossier EMPROVE®, che mettono a vostra disposizione un supporto documentale completo e aggiornato che vi aiuterà a superare gli ostacoli normativi, a gestire i rischi e a migliorare i vostri processi produttivi.
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Abbiamo prodotti in grado di rispondere a qualunque esigenza produttiva, da quelli di grado non-GMP per le applicazioni a basso rischio, fino ai prodotti conformi alle IPEC-PQG GMP per le applicazioni a più alto rischio,
L′endonucleasi Benzonase® è un′endonucleasi aspecifica che taglia in modo casuale sia il DNA che l′RNA riducendoli a piccoli frammenti di 3-5 paia di basi (< 6 kDa). È lo strumento ideale per rimuovere gli acidi nucleici durante la produzione di vettori e vaccini virali, come richiesto dagli enti regolatori. Inoltre, l'uso dell'endonucleasi Benzonase® aumenta la resa di purificazione dei virus, protegge dallo sporcamento i sistemi cromatografici e di filtrazione downstream e riduce la viscosità del flusso di alimentazione.
L'endonucleasi Benzonase® rappresenta la soluzione ottimale per la rimozione del DNA dalle produzioni di vettori e vaccini virali e viene usata con successo da più di 30 anni. Consente di conciliare efficienza e conformità normativa fornendo prodotti affidabili e di elevata qualità nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione (GMP ICH Q7). L′approfondita documentazione dei nostri dossier Emprove® e la disponibilità di un Drug Master File FDA di tipo II aiuteranno a presentare i file relativi al processo di produzione alle autorità competenti.
Applicazioni
Utilizzato per rimuovere gli acidi nucleici dai campioni di proteine.
Azioni biochim/fisiol
Digerisce DNA ed RNA nativi o denaturati con calore.
Note legali
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1