MAB4334Z
Anti-MDR1 Antibody, clone UIC2, azide free
clone UIC2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp, MAB4334
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UIC2, monoclonal
Reattività contro le specie
primate, human
Non deve reagire con
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... ABCB1(5243)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation: 5 - 10 fold molar excess of UIC2 over the expected Pgp concentration; realistically, 1 - 5 ug per 1 μl of cell lysate
Flow Cytometry (conventional and UIC2 Shift assay): depends highly on Pgp expression by target cells; usually, 0.1 μg/mL for low Pgp expressors and 1 μg/mL for high Pgp expressors
Immunofluorescence: depends highly on Pgp expression by target cells; usually, 0.1 μg/mL for low Pgp expressors and 1 μg/mL for high Pgp expressors IHC on frozen and paraffin sections: 1 - 10 μg/mL
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2