MAB4334
Anti-MDR1 Antibody, conformational extracellular epitope, clone UIC2
clone UIC2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UIC2, monoclonal
Reattività contro le specie
primate, human
Non deve reagire con
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... ABCB1(5243)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation: 5 - 10 fold molar excess of UIC2 over the expected Pgp concentration; realistically, 1 - 5 μg per 1 mL of cell lysate.
Flow Cytometry (conventional and UIC2 Shift assay): depends highly on Pgp expression by target cells; usually, 0.1 μg/mL for low Pgp expressors and 1 μg/mL for high Pgp expressors.
Immunofluorescence: depends highly on Pgp expression by target cells; usually, 0.1 ug/ml for low Pgp expressors and 1 μg/mL for high Pgp expressors.
IHC on frozen and paraffin sections: 1 - 10 μg/mL.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2