118603
Capping Reagent for DNA Synthesis
Tetrahydrofuran/2,6-Lutidine/Acetic anhydride 8/1/1 (v/v/v), Novabiochem®
Sinonimo/i:
Tetrahydrofuran/2,6-Lutidine/Acetic anhydride 8/1/1 (v/v/v) Novabiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Temp. transizione
flash point 4 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
- 118603.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
- 118603.2500: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (38 mm neck finish)
- 18603.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C