Documenti fondamentali
118605
Sigma-Aldrich
Capping Reagent for DNA Synthesis
Tetrahydrofuran/Acetic anhydride 9/1 (v/v), Novabiochem®
Sinonimo/i:
Tetrahydrofuran/Acetic anhydride 9/1 (v/v), Novabiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 118605.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
  • 118605.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1