MAB2500
Anti-Collagen Type VII Antibody, clone 32,-VII
Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-EBD1, Anti-EBDCT, Anti-EBR1, Anti-NDNC8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
300
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
32, monoclonal
mAb-VII, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL7A1(1294)
Specificità
Applicazioni
IH on unfixed, weakly fixed tissue sections.
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected Type VII collagen in HeLa cells.
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2