MAB1949
Anti-Laminin-5 Antibody, clone P3E4
clone P3E4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Epiligrin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P3E4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for activity/function inhibition
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMC2(3918)
Descrizione generale
The laminin-5 isoform (nicein, epiligrin, and kalinin) is abundant in transitional epithelium, stratified squamous epithelia, lung mucosa, and other epithelial glands (Kallunki et al., 1992; Stahl et al., 1997). Laminin-5 is a heterotrimer consisting of alpha3, beta3, and gamma2 subunits that associate via large helical regions to produce a cruciform-shaped molecule (Rousselle et al., 1991 J. Cell Biol. 114: 567-576; Baker et al., 1996 J. Cell Sci. 109: 2509-2520). Laminin-5 is synthesized initially as a 460-kD molecule that undergoes specific processing to a smaller form after being secreted into the extracellular matrix (Marinkovich et al., 1992 J. Biol. Chem. 267: 17900-17906; Vailly et al., 1994 Eur. J. Biochem. 219: 209-218; Matsui et al., 1995 J. Biol. Chem. 270: 23496-23503). The size reduction is a result of processing the 3 and 2 subunits from 190-200 to 160 kD and from 155 to 105 kD, respectively (Marinkovich et al., 1992; Vailly et al., 1994; Matsui et al., 1995). {Goldfinger, LE (1998) J Cell Biol 141(1):255-265}.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry
Immunoblotting: (non-reducing)
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1