MABT39
Anti-Laminin alpha 5 Antibody, clone 4B12
clone 4B12, from mouse
Sinonimo/i:
laminin, alpha 5, Laminin-15 subunit alpha, laminin alpha-5 chain, Laminin-11 subunit alpha, laminin subunit alpha-5, Laminin-10 subunit alpha, Laminin α5, Lamininα5, Laminin-α5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1λ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMA5(3911)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Laminin alpha 5 in human precancerous colorectal lesion tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human precancerous colorectal lesion tissue
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1