SAB4200686
Anti-Collagen, Type VII antibody, Mouse monoclonal
clone LH7.2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Collagen, Type VII antibody produced in mouse, COL7A1, EBD1, EBDCT, EBR1, alpha 1, collagen, type VII
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LH7.2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 1.5-3 μg/mL using frozen human tonsil sections
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL7A1(1294)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200686-25UL | 4061838806468 |
SAB4200686-100UL | 4061837884313 |