Documenti fondamentali
MAB1618
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-dineina, catene intermedie di 74 kDa, citoplasmatica, clone 74.1
clone 74.1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1, Cytoplasmic dynein intermediate chain 1, Dynein intermediate chain 1, cytosolic, DH IC-1, Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2, Cytoplasmic dynein intermediate chain 2, Dynein intermediate chain 2, cytosoli
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
74.1, monoclonal
Reattività contro le specie
Xenopus, mouse, fish, rat, human, sheep, Drosophila, bovine
Non deve reagire con
squid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DYNC1I1(1780)
Categorie correlate
Descrizione generale
La catena 1 dell′intermedio della dineina 1 citoplasmatica (UniProt Q29RQ3; detta anche catena 1 dell′intermedio della dineina citoplasmatica, catena 1 dell′intermedio della dineina, citosolica, DH IC-1) e a catena 2 dell′intermedio della dineina 1 citoplasmatica (UniProt Q0III3; detta anche catena 2 dell′intermedio della dineina citoplasmatica, catena 2 dell′intermedio della dineina, citosolica, DH IC-2) nelle specie bovine sono codificate rispettivamente dal gene DYNC1I1 (Gene ID 613724) e dal gene DYNC1I2 (Gene ID 526329). I complessi citoplasmatici della dineina sono i motori di trasporto retrogrado associati a microtubuli. La dineina 1 citoplasmatica è il motore più abbondante nelle cellule, mentre la dineina 2 citoplasmatica partecipa al trasporto intraflagellare. La dineina 1 citoplasmatica è un complesso di ∼1,5 MDa composto da più subunità costituito da un omodimero di catene pesanti (codificate da DYNC1H1), due catene intermedie (codificate da DYNC1I1 e DYNC1I2), catene leggere intermedie (codificate da DYNC1LI1, DYNC1LI2) e catene leggere (codificate da DYNLT1, DYNLT3, DYNLRB1, DYNLRB2, DYNLL1, DYNLLl2). L′omodimero di catene pesanti costituisce il nucleo del complesso della dineina e si lega ai microtubuli per permettere il movimento citoplasmatico ATP-dipendente della dineina. Le altre subunità della dineina si associano come omodimeri e svolgono ruoli regolatori atti a mantenere la stabilità del complesso, modularne l′attività e mediarne l′interazione con proteine accessorie e cargo. Le proteine a catena intermedia (IC1 & IC2) sono implicate nel legame alle proteine cargo e nella specificità, sia singolarmente sia tramite interazione con il complesso della dinactina. L′omologia della sequenza peptidica di IC1 e IC2 è del 69%. Interagiscono con le catene leggere della dineina e con la subunità p150 della dinactina a livello N-terminale e con le catene pesanti tramite le ripetizioni WD40 a livello della porzione C-terminale della catena intermedia.
Specificità
Non testato in pollo, nematodi e Dictystelium.
Applicazioni
Immunocitochimica:
è stata utilizzata una diluizione 1:50-1:100 di un precedente lotto. Reagisce con cellule MDCK, NRR, N1E e PTK-1 in coltura.
Immunoprecipitazione:
sono stati utilizzati 10 μL di un precedente lotto per 0,5 g di tessuto. L′anticorpo monoclonale causa l′immunoprecipitazione “pulita” dell′intero complesso della dineina in modo stechiometrico (comprese la catena pesante di 530 kDa, le catene leggere intermedie e le catene leggere) da lisati ottenuti con TX-100 o NP-40 di diversi tessuti e linee cellulari in coltura. Se per preparare il lisato si usano detergenti come l′SDS, le uniche subunità di dineina che immunoprecipitano sono le unità IC74 (presumibilmente perché il complesso della dineina si dissocia), quindi negli immunoprecipitati in SDS si osservano anche altre proteine contaminanti.
Immunoblotting:
1:1.000-1:5.000. Reagisce con cellule MDCK, PC-12, N1E, neuroni, glia e altre cellule in coltura.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-dineina, catene intermedie di 74 kDa, citoplasmatiche, clone 74.1, in grado di rivelare il livelli di dineina, è descritto in letteratura & è convalidato per l′uso nei saggi di IC, IF, IP & WB.
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cellule A431.
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare la dineina in 10 μg di lisato di cellule A431.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~74 kDa.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2b monoclonali purificate di topo in tampone contenente fosfato di sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con azoturo di sodio allo 0,1% come conservante.
Risultati analitici
Controllo
Cellule HeLa, lisato di cellule A431
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Hsp90-binding immunophilins link p53 to dynein during p53 transport to the nucleus.
Galigniana, MD; Harrell, JM; O'Hagen, HM; Ljungman, M; Pratt, WB
The Journal of Biological Chemistry null
Preferentially localized dynein and perinuclear dynactin associate with nuclear pore complex proteins to mediate genomic union during mammalian fertilization.
Payne, C; Rawe, V; Ramalho-Santos, J; Simerly, C; Schatten, G
Journal of Cell Science null
Evidence for glucocorticoid receptor transport on microtubules by dynein.
Harrell, JM; Murphy, PJ; Morishima, Y; Chen, H; Mansfield, JF; Galigniana, MD; Pratt, WB
The Journal of Biological Chemistry null
Evidence that the peptidylprolyl isomerase domain of the hsp90-binding immunophilin FKBP52 is involved in both dynein interaction and glucocorticoid receptor movement to the nucleus.
M D Galigniana, C Radanyi, J M Renoir, P R Housley, W B Pratt
The Journal of Biological Chemistry null
A direct interaction between cytoplasmic dynein and kinesin I may coordinate motor activity.
Ligon, LA; Tokito, M; Finklestein, JM; Grossman, FE; Holzbaur, EL
The Journal of Biological Chemistry null