MAB1618-AF555
Anti-Dynein Antibody, IC, cytosolic, clone 74.1, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone 74.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1, Cytoplasmic dynein intermediate chain 1, Dynein intermediate chain 1, cytosolic, DH IC-1, Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2, Cytoplasmic dynein intermediate chain 2, Dynein intermediate chain 2, cytosoli
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
74.1, monoclonal
Reattività contro le specie
Drosophila, fish, sheep, human, bovine, mouse, Xenopus, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DYNC1I1(1780)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1618) is shown to be suitable also for Western blotting, immunocytochemistry, immunofluorescence, and immunoprecipitation applications.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Dynein in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MAB1618-AF555 | 4055977331851 |