L7391
Anti-LIS1 antibody, Mouse monoclonal
clone LIS1-338, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LIS1-338, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 46 kDa
Reattività contro le specie
zebrafish, chicken, rat, human, bovine, mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a rat brain cytosol preparation
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Stringa SMILE
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C21H39O7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26/h6-7,9-10,20,22H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26)/b7-6+,10-9+
ZQTAMPRZFOOEEP-AVQMFFATSA-N
Informazioni sul gene
human ... PAFAH1B1(5048)
mouse ... Pafah1b1(18472)
rat ... Pafah1b1(83572)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol