H0M1MUSAC
Millidisk Cartridge Housing In-line 10stk
Small-volume applications
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
316L stainless steel
silicone seal
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Millidisk®
Disponibilità
available only in North America
Parametri
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
Altezza
13.2 cm (5.2 in.)
Lunghezza
13.2 cm (5.2 in.)
Amp. ingresso/ uscita
13.2 cm (5.2 in.)
Peso
2.3 kg (5.0 lb)
Raccordi
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1 in. gauge port sanitary flange
1 in. inlet/outlet sanitary flange
Codice cartuccia
Code M (2-118; O-rings)
Compatibilità
for use with One 2-inch or 4-inch Code M Cartridge Filter
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi