HP01PPVT0
Optiseal Sanitary Cartridge Housing T-line
Small-volume applications
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
316L stainless steel
silicone seal
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
OptiSeal®
Disponibilità
available only in North America
Parametri
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
Altezza
19.6 cm (7.7 in.)
Lunghezza
20.2 cm
Amp. ingresso/ uscita
17.7 cm (7 in.)
Peso
1.25 kg (2.75 lb)
Raccordi
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
Codice cartuccia
double O-rings (2-123; hold-down tabs)
Compatibilità
for use with Optiseal Cartridge Filter
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi