Documenti fondamentali
17403X1
Millipore
Kit di guarnizioni in silicone per valvola sfiato/drenaggio di contenitori per cartucce
About This Item
Codice UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
Materiali
silicone
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with Series 2000 Sanitary Cartridge Housings