Documenti fondamentali
LAGR04TP6
Millipore
Cartucce Optiseal®, membrana Aervent® da 0,2 µm
pore size 0.2 μm, OptiSeal® 4 in., filtration area 0.18 m2, matrix Aervent®
Sinonimo/i:
Filtro per cartuccia Optiseal Aervent da 0,2  µm idrofobo
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
OptiSeal® 4 in.
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
OptiSeal®
Parametri
≤6 mL/min nitrogen diffusion at 965 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse;)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
tecniche
gas filtration: suitable
Lunghezza
4 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
4 in. (10 cm)
Superficie filtrante
0.18 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤10 mg/cartridge
Matrice
Aervent®
Dimensione pori
0.2 μm pore size
input
sample type liquid
Punto di bolla
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
Codice cartuccia
not applicable
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Confezionamento
Sacchetto doppio, facile apertura
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione degli organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: biotrattamento
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare la guida alle procedure di sterilizzazione a vapore & test di integrità e la prima pagina della Guida all′ispezione visiva
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
80 cicli SIP (40 in avanti/40 inversi) da 30 min a 135 °C; 80 cicli in autoclave da 30 min a 135 °C
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana in PTFE che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in una miscela 70/30% IPA/acqua a temperatura ambiente controllata
HydroCorr: ≤0,20 mL/min con acqua a 2,6 bar (38 psig)
Ritenzione batterica
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Note legali
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTISEAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany