NA81
Anti-5-Methylcytosine Mouse mAb (162 33 D3)
liquid, clone 162 33 D3, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-5-mc, Anti-5-MeCyd
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
162 33 D3, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specific
• Affinity purified mouse monoclonal antibody - Detects methylated DNA from a broad range of species. Several Applications
• Flow Cytometry
• Frozen Sections
• Immunoblotting
• Immunofluorescence
• Paraffin Sections
Reliable
• Generates reproducible results.
• Clone 162 33 D3 has been used in over 50 publications.
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (0.1 g/ml)
Flow Cytometry (1 g/ml)
Frozen Sections (5-10 g/ml)
Immunoblotting (5 g/ml)
Immunofluorescence (1 g/ml)
Paraffin Sections (5-10 g/ml)
Radioimmunoassay (0.1 g/ml)
Southwestern Blot (5 g/ml)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
NIH3T3 cells
Altre note
Widschwendter, M. and Jones, P.A. 2002. Oncogene21, 5462. (Review)
Barton, S.C., et al. 2001. Hum. Mol. Genet.10, 2983.
Piyathilake, C.J., et al. 2001. Hum. Pathol.32, 856.
Taddei, A., et al. 2001. Nat. Cell Biol.3, 114.
Piyathilake, C.J., et al. 2000. Biotech. Histochem.75, 251.
De Capoa, A., et al. 1999. FASEB J.13, 89.
WGK 1