GX0190
Glicerolo
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 199 °C
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup