49770
Glicerolo
puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, dist., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
viscous liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
Qualità
dist.
Limite di esplosione
2.6-11.3 %
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
acrolein and glucose, in accordance
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.05% fatty acid esters (as butyric acid)
≤0.1% water
Residuo alla calcinazione
≤0.005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
P. ebollizione
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
greener alternative product
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?