Documenti fondamentali
G6279
Sigma-Aldrich
Glicerolo
BioXtra, ≥99% (GC)
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09
Beilstein:
635685
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
50161901
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99% (GC)
Stato
viscous liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il glicerolo in natura è inodore, incolore, viscoso ed esiste come liquido di sapore dolce. Può avere origine naturale oppure essere ricavato da materie prime petrolchimiche. Il glicerolo si presta a svariate applicazioni ed è una delle sostanze chimiche più pregiate e versatili presenti in natura. Può essere usato come emolliente, solvente, dolcificante, in formulazioni farmaceutiche, cosmetici, alimenti e prodotti per l′igiene personale. È molto stabile e può essere agevolmente stoccato in condizioni normali di temperatura; inoltre non è irritante e non ha impatto ambientale negativo.
Applicazioni
Il glicerolo è stato usato come:
  • supplemento per le colture di Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium avium
  • combustibile nello sviluppo di celle a biocombustibile enzimatiche
  • matrice liquida composita con 4-HCCA e 3-amminochinolina per l′analisi di glicani neutri e acidi
  • matrice per MS FAB (spettrometria di massa a bombardamento con atomi veloci)
  • può essere usato come matrice liquida in studi analitici quantitativi mediante MALDI (spettrometria di massa a desorbimento/ionizzazione laser in matrici).
Azioni biochim/fisiol
Il glicerolo è naturalmente igroscopico ed è solubile in acqua per via dei tre idrossili alcolici idrofili. Può formare ponti a idrogeno inter- e intramolecolari, il che lo rende una molecola molto flessibile. L′effetto fisiologico della glicerina è dovuto a immunità cellulo-mediata, aumentata produzione di IgG e maggiore rilascio di istamina.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Glicerolo (vegetable origin) for analysis EMSURE&#174; ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04057
Glicerolo
Glicerolo meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
G2289
Glicerolo
Glicerolo FCC, FG
Sigma-Aldrich
W252506
Glicerolo
Glicerolo puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, dist., &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
49770
Glicerolo
Glicerolo
Supelco
GX0190
Glicerolo
Glicerina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295607
Glicerina
Glicerolo tested according to Ph. Eur., anhydrous
Sigma-Aldrich
49779
Glicerolo
Glicerolo Vetec&#8482;, reagent grade, 99%
Sigma-Aldrich
V900122
Glicerolo
Microplate alamar blue assay versus BACTEC 460 system for high-throughput screening of compounds against Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium
Collins, L., and Scott G. Franzblau
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 41 (5), 1004-1009 (1997)
Development of glycerol/O 2 biofuel cell
Arechederra, Robert L., Becky L. Treu, and Shelley D. Minteer
Journal of Power Sources, 173 (1), 156-161 (2007)
The Future of Glycerol
Mario Pagliaro, Michele Rossi
Royal Society of Chemistry, 170-170 (2010)
Analysis of native milk oligosaccharides directly from thin-layer chromatography plates by matrix-assisted laser desorption/ionization orthogonal-time-of-flight mass spectrometry with a glycerol matrix
Dreisewerd, Klaus, et al
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 17(2), 139-150 (2006)
Comparison of the sensitivities of various derivatives of oligosaccharides in LC/MS with fast atom bombardment and electrospray ionization interfaces
Suzuki, Shigeo, Kazuaki Kakehi, and Susumu Honda
Analytical Chemistry, 68 (13) , 2073-2083 (1996)