G7757
Glicerolo
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
viscous liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
Limite di esplosione
2.6-11.3 %
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
≤0.1% sulfated ash
≤1.0% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
P. ebollizione
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?