Documenti fondamentali
GF091
Sigma-Aldrich
Proteina sRANKL (Soluble RANK Ligand), umana ricombinante
The recombinant human sRANKL protein is produced in E. Coli.
Sinonimo/i:
sRANKL, Soluble Receptor Activator of NF-Kappa B, TNFSF11, OPGL, ODF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 ng/μg Endotoxin (1EU/μg)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... TNFSF11(8600)
Descrizione generale
La forma ricombinante della sRANKL è espressa in E. coli. La proteina è un polipeptide di 20,0 kDa che comprende la regione omologa del TNF del RANKL (176 residui amminoacidici). Sequenza: MEKAMVDGSW LDLAKRSKLE AQPFAHLTIN ATDIPSGSHK VSLSSWYHDR GWAKISNMTF SNGKLIVNQD GFYYLYANIC FRHHETSGDL ATEYLQLMVY VTKTSIKIPS SHTLMKGGST KYWSGNSEFH FYSINVGGFF KLRSGEEISI EVSNPSLLDP DQDATYFGAF KVRDID
PAESE DI ORIGINE: USA
Origine del prodotto: E. coli.
RANKL e RANK sono membri della superfamiglia di ligandi e recettori del TNF che svolgono un ruolo importante nella regolazione dell'immunità specifica e del turnover osseo. RANK (recettore) è stato originariamente identificato come una proteina di membrana delle cellule dendritiche che, interagendo con RANKL, aumenta la capacità delle cellule dendritiche di stimolare la proliferazione delle cellule T naïve in una reazione linfocitaria mista, di promuovere la sopravvivenza delle cellule T RANK + e di regolare la risposta immunitaria T-cellula-dipendente. Il RANKL, che è espresso in una varietà di cellule tra cui osteoblasti, fibroblasti, linfociti T attivati e cellule stromali del midollo osseo, è anche in grado di interagire con un recettore decoy chiamato OPG. Il legame dell'OPG solubile con l'sRANKL inibisce l'osteoclastogenesi interrompendo la segnalazione tra le cellule stromali e le cellule progenitrici osteoclastiche, con conseguente accumulo in eccesso di osso e cartilagine.
Stato fisico
Filtrato in condizioni sterili, liofilizzato da una soluzione di fosfato di sodio 5 mM, pH 7,6 + NaCl 75 mM. Ricostituire con acqua distillata ad una concentrazione di 0,1-1 mg/mL come soluzione madre. Questa soluzione può quindi essere diluita in altri tamponi acquosi per uso immediato.
Stoccaggio e stabilità
La polvere liofilizzata è stabile per alcune settimane a temperatura ambiente, è comunque preferibile la conservazione a -20 °C fino a 12 mesi dalla data di ricezione. Dopo la ricostituzione può essere conservato a 2°-8 °C per una settimana, ma se ne consigliano frazioni non diluite a -20 °C per uso più prolungato. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Risultati analitici
Attività specifica: determinata dalla sua capacità di indurre la formazione di osteoclasti in cellule RAW264.7 utilizzando un intervallo di concentrazione di 5,0-10,0 ng/mL.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1