M6518
Macrophage Colony-Stimulating Factor human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MCSF
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Macrophage Colony-Stimulating Factor human, M-CSF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.500-5.000 ng/mL ED50
Qualità
endotoxin tested
PM
dimer 37 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1.000 EU/μg
Colore
white
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CSF1(1435)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis